Merck
492302
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-4-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
DL-3-Hydroxybutyric acid-4-13C sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3CH(OH)CH2CO2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
127.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
161-167 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[13CH3]C(O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1;
Clave InChI
NBPUSGBJDWCHKC-YTBWXGASSA-M
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)