605905
Cholesteryl octanoate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
form
solid
mp
110 °C
mass shift
M+1
SMILES string
CCCCCCC[13C](=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)C3CC[C@]4(C)[C@H](CCC4C3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C35H60O2/c1-7-8-9-10-11-15-33(36)37-28-20-22-34(5)27(24-28)16-17-29-31-19-18-30(26(4)14-12-13-25(2)3)35(31,6)23-21-32(29)34/h16,25-26,28-32H,7-15,17-24H2,1-6H3/t26-,28+,29+,30-,31+,32+,34+,35-/m1/s1/i33+1
InChI key
SKLBBRQPVZDTNM-SPKDLXGUSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)