492981
Maleic anhydride-2,3-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
2,5-Furandione-3,4-13C2
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
form
solid
bp
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
O=C1OC(=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H/i1+1,2+1
Inchi Key
FPYJFEHAWHCUMM-ZDOIIHCHSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
217.4 °F - closed cup
flash_point_c
103 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?