605778
Potassium oleate-1-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinónimos:
Fatty acid, Oleic acid-1-13C potassium salt
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[K+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i18+1;
Clave InChI
MLICVSDCCDDWMD-LKIACIPBSA-M
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)