279420
Glycine-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCH213CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
76.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
NC[13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i2+1
Clave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-VQEHIDDOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Anne Krog Ingerslev et al.
Journal of proteome research, 14(8), 3095-3110 (2015-07-03)
The effects of increased intake of dietary fiber as either whole grain rye or as resistant starch compared to a typical low dietary fiber Western-style diet on the metabolomics responses were studied in gastrointestinal content and tissue, peripheral plasma, and