597007
Triethoxy-2-thienylsilane
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4670 (lit.)
bp
78 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCO[Si](OCC)(OCC)c1cccs1
InChI
1S/C10H18O3SSi/c1-4-11-15(12-5-2,13-6-3)10-8-7-9-14-10/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI key
ZRQAIBMAFLMIND-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
222.1 °F - closed cup
flash_point_c
105.6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)