221066
Bis(chloromethyl)dimethylsilane
97%
Sinónimos:
Bis(chloromethyl)dimethylsilane
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
>1 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.460 (lit.)
bp
159-160 °C (lit.)
densidad
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
C[Si](C)(CCl)CCl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-7(2,3-5)4-6/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
TVRFAOJPBXYIRM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?