596388
Formaldehyde-13C, d2 solution
20 wt. % in D2O, ≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D
Sinónimos:
13C and deuterium labeled formaldehyde, Formalin-13C,d2
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Quality Level
concentration
20 wt. % in D2O
technique(s)
protein expression: suitable
mass shift
M+3
SMILES string
[2H][13C]([2H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+1D2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-WGVGGRBOSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?