Merck
589373
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanide-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
Phenylacetonitrile-1,2-13C2
About This Item
Fórmula lineal:
C6H513CH213CN
Número de CAS:
Peso molecular:
119.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
233-234 °C (lit.)
mp
-24 °C (lit.)
densidad
1.032 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
N#[13C][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i6+1,7+1
Clave InChI
SUSQOBVLVYHIEX-AKZCFXPHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)