587915
m-Xylene-(dimethyl-d6)
98 atom % D
Sinónimos:
1,3-Dimethyl-d6-benzene
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
bp
138-139 °C (lit.)
mp
-48 °C (lit.)
density
0.916 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
IVSZLXZYQVIEFR-WFGJKAKNSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
87.8 °F - closed cup
flash_point_c
31 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)