578851
3-(N-Boc-amino)phenylboronic acid
≥95%
Quality Level
assay
≥95%
form
solid
mp
168 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C11H16BNO4/c1-11(2,3)17-10(14)13-9-6-4-5-8(7-9)12(15)16/h4-7,15-16H,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
CWLNHPXWZRALFS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Reactant for:
- Rhodium-catalyzed cross-coupling
- Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?