55332
Luviquat™ FC 550
~40% active ingredients in H2O
Sinónimos:
Poly[(3-methyl-1-vinylimidazolium chloride)-co-(1-vinylpyrrolidone)], Polyquaternium D16
About This Item
Productos recomendados
description
cationic
Quality Level
concentration
~40% active ingredients in H2O
technique(s)
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
refractive index
n20/D 1.417
pH
5.0-8.0 (10% in H2O, active ingredients)
density
1.11 g/mL at 20 °C
InChI
1S/C6H9N2.C6H9NO.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2-7-5-3-4-6(7)8;/h3-6H,1H2,2H3;2H,1,3-5H2;1H/q+1;;/p-1
InChI key
ZIQRJGXRRBOCEI-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?