50826
Trihexyltetradecylphosphonium decanoate
≥95.0% (NMR)
Sinónimos:
Tetradecyltrihexylphosphonium decanoate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥95.0% (NMR)
functional group
phosphine
SMILES string
CCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.C10H20O2/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h5-32H2,1-4H3;2-9H2,1H3,(H,11,12)/q+1;/p-1
InChI key
HQIPXXNWLGIFAY-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?