105899
Cyclohexanol
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.98 mmHg ( 25 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
temp. de autoignición
572 °F
lim. expl.
12.25 %
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
densidad
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
Clave InChI
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup - DIN 51794
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?