499331
Phenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.966 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
I[Zn]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.HI.Zn/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
NTIQTKXSDRUAOC-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Información legal
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?