Merck
492256
Sigma-Aldrich
Dimethyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
Sinónimos:
1,2-Dimethyl 1,2-benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylate
About This Item
Fórmula lineal:
C6D4(CO2CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.515 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
densidad
1.214 g/mL at 25 °C
Formato
neat
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC)c(c1[2H])C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
Clave InChI
NIQCNGHVCWTJSM-LNFUJOGGSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
This product may be used as an analytical standard.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)