47638
Fmoc-Val-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine, Fmoc-L-valine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −17±1°, c = 1% in DMF
idoneidad de la reacción
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
143-145 °C (lit.)
143-147 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
amine
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
Clave InChI
UGNIYGNGCNXHTR-SFHVURJKSA-N
Aplicación
- difficult sequence-containing pentapeptides using O-acyl isodipeptide unit
- peptides by backbone amide linker (BAL) strategy via Fmoc Solid-phase synthesis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?