Merck
449105
Sigma-Aldrich
Tris(hydroxymethyl-d3)amino-d2-methane
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
TRIS-d11
About This Item
Fórmula lineal:
(DOCD2)3CND2
Número de CAS:
Peso molecular:
132.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
98% (CP)
technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
162-165 °C (lit.)
mass shift
M+11
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1D2,2D2,3D2,6D,7D,8D/hD2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-RNVFPDRBSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)