415812
Ethyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate
98%
Sinónimos:
2-Cyano-3,3-diphenyl-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl α-cyano-β,β-diphenylacrylate, Ethyl 2-cyano-3,3-diphenyl-2-propenoate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
bp
174 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
97-99 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H15NO2/c1-2-21-18(20)16(13-19)17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2H2,1H3
InChI key
IAJNXBNRYMEYAZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)