410888
3-Bromo-3-buten-1-ol
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.499 (lit.)
bp
64-65 °C/9 mmHg (lit.)
densidad
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadena SMILES
OCCC(Br)=C
InChI
1S/C4H7BrO/c1-4(5)2-3-6/h6H,1-3H2
Clave InChI
RTKMFQOHBDVEBC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?