393983
Benzophenone-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
Sinónimos:
2,3,4,5,6-Pentadeuterobenzophenone
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
form
solid
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,3D,4D,7D,8D
InChI key
RWCCWEUUXYIKHB-DYVTXVBDSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Kidney
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?