Merck
390666
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-aminobutyrate hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
H2N(CH2)3CO2C2H5·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
167.63
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
solid
mp
89-91 °C (lit.)
functional group
amine
ester
SMILES string
Cl.CCOC(=O)CCCN
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-2-9-6(8)4-3-5-7;/h2-5,7H2,1H3;1H
InChI key
CXVQSUBJMYZELD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)