386634
Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, mixture of cis and trans
98%
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
127-134 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
hydroxyl
SMILES string
CCOC(=O)C1CCC(O)CC1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h7-8,10H,2-6H2,1H3
InChI key
BZKQJSLASWRDNE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?