Merck
383163
Sigma-Aldrich
Niobium(IV) oxide
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Niobium dioxide, Niobium dioxide (NbO2 ), Niobium oxide (Nb2 O4 )
About This Item
Fórmula lineal:
NbO2
Número de CAS:
Peso molecular:
124.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
densidad
5.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Nb]=O
InChI
1S/Nb.2O
Clave InChI
HFLAMWCKUFHSAZ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.