344389
Pyrrole-d5
98 atom % D
Sinónimos:
1H-Pyrrole-1,2,3,4,5-d5
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4D5N
Número de CAS:
Peso molecular:
72.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.5072 (lit.)
bp
131 °C
mp
-23 °C
densidad
1.115 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])n([2H])c1[2H]
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D/hD
Clave InChI
KAESVJOAVNADME-HXRFYODMSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
91.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
33 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Journal of the American Chemical Society, 107, 354-354 (1985)
Khim. Geterotsikl. Soedin., 651-651 (1993)