339121
Zirconium(IV) ethoxide
97%
Sinónimos:
Tetraethoxyzirconium, Zirconium ethoxide (Zr(OEt)4 ), Zirconium tetraethoxide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: zirconium
reagent type: catalyst
bp
235 °C/5 mmHg (lit.)
SMILES string
CCO[Zr](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/4C2H5O.Zr/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI key
ASBGGHMVAMBCOR-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?