Merck
323330
Sigma-Aldrich
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Tetraammineplatinum chloride hydrate, Tetraammineplatinum dichloride hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Pt(NH3)4Cl2·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
334.11 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99.99% trace metals basis
composición
Degree of hydration, 1-2
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
cadena SMILES
N.N.N.N.O.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pt/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
Clave InChI
GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate is a coordination complex of platinum (II), consists of a central platinum ion surrounded by four ammine (NH3) ligands and two chloride (Cl-) ions. It is commonly used as a precursor to synthesize other platinum catalysts.
Aplicación
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate can be used as a precursor to synthesize:
  • Pt/carbon support hybrids.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A comparative investigation on various platinum nanoparticles decorated carbon supports for oxygen reduction reaction
A Narasimulu A, et al.
Current Nanoscience , 13(2), 136-148 (2017)
Towards industrial furfural conversion: Selectivity and stability of palladium and platinum catalysts under continuous flow regime
Ouyang W, et al.
Catalysis Today, 308, 32-37 (2018)