306142
β-Alanine ethyl ester hydrochloride
98%
Sinónimos:
Ethyl 3-aminopropionate hydrochloride
Quality Level
assay
98%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
67-70 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)CCN
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-2-8-5(7)3-4-6;/h2-4,6H2,1H3;1H
InChI key
RJCGNNHKSNIUAT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?