277134
Complejo bifenilo de sodio solution
in 2-ethoxyethyl ether
Sinónimos:
Complejo sodio bifenilo
About This Item
Productos recomendados
vapor density
5.6 (vs air)
Quality Level
form
liquid
reaction suitability
reagent type: reductant
packaging
pk of 20 × 15 mL
concentration
in 2-ethoxyethyl ether
density
1.1 g/mL at 25 °C
functional group
phenyl
SMILES string
[Na]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.Na/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;/h1,3-10H;
InChI key
UUNVZHGYJSUMDC-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?