274402
Tetramethyltetraselenafulvalene
97%
Sinónimos:
TMTSF
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
273-275 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC1=C(C)[Se]\C([Se]1)=C2\[Se]C(C)=C(C)[Se]2
InChI
1S/C10H12Se4/c1-5-6(2)12-9(11-5)10-13-7(3)8(4)14-10/h1-4H3
InChI key
YMWLPMGFZYFLRP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?