241873
Aluminum carbide
powder, ~325 mesh, 95%
About This Item
Productos recomendados
description
cubic phase
Quality Level
assay
95%
form
powder
particle size
~325 mesh
density
2.36 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]#C[Al]=C=[Al]C#[Al]
InChI
1S/3C.4Al
InChI key
CAVCGVPGBKGDTG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?