264466
2,6-Difluorophenol
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
storage condition
protect from light
bp
59-61 °C/17 mmHg (lit.)
mp
38-41 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1c(F)cccc1F
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
Inchi Key
CKKOVFGIBXCEIJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?