264288
3′,4′-Difluoroacetophenone
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4916 (lit.)
bp
94-95 °C/13 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
density
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,1H3
InChI key
VWJSSJFLXRMYNV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
167.0 °F - closed cup
flash_point_c
75 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?