263931
Ethyl-tetramethylcyclopentadiene
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
60-62 °C/5 mmHg (lit.)
density
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C11H18/c1-6-11-9(4)7(2)8(3)10(11)5/h11H,6H2,1-5H3
InChI key
MXYDFFLUOPTQFI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?