260568
anti-Pyruvic aldehyde 1-oxime
98%
Sinónimos:
Isonitrosoacetone
Quality Level
assay
98%
form
solid
mp
65-67 °C (lit.)
functional group
amine
ketone
oxime
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)\C=N\O
InChI
1S/C3H5NO2/c1-3(5)2-4-6/h2,6H,1H3/b4-2+
InChI key
OVGLVOLWBBGQHS-DUXPYHPUSA-N
Application
anti-Pyruvic aldehyde 1-oxime may be used in chemical synthesis.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?