254509
Trimethyl orthobutyrate
97%
Sinónimos:
1,1,1-Trimethoxybutane
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.404 (lit.)
bp
145-147 °C (lit.)
density
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCCC(OC)(OC)OC
InChI
1S/C7H16O3/c1-5-6-7(8-2,9-3)10-4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
JAFMOTJMRSZOJE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- 5-acetamido-9-O-butyroyl-3,5-dideoxy-D-glycero-2-nonulo pyranosonic acid
- 9-O-butyroyl-3,5-dideoxy-5-glycoloylamido-D-glycero-2-nonulo pyranosonic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
122.0 °F - closed cup
flash_point_c
50 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?