Merck
GF04477822
Iron
powder, max. particle size 450 micron, weight 500 g, purity 99.+%
Sinónimos:
FE006010
About This Item
Fórmula lineal:
Fe
Número de CAS:
Peso molecular:
55.85
MDL number:
UNSPSC Code:
12141721
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
≥99.0%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 044-778-22
resistivity
9.71 μΩ-cm
weight
500 g
max. part. size
450 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Storage Class
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 6
1 of 6