209880
5-Phenyl-o-anisidine
≥98%
Sinónimos:
2-Methoxy-5-phenylaniline
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98%
form
powder
mp
82-83 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
COc1ccc(cc1N)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H13NO/c1-15-13-8-7-11(9-12(13)14)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,14H2,1H3
InChI key
DTYBRSLINXBXMP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)