157724
2-Ethyl-6-methylaniline
≥98%
Sinónimos:
3-Ethyl-2-aminotoluene, 6-Ethyl-o-toluidine
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.06 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.552 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
densidad
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C9H13N/c1-3-8-6-4-5-7(2)9(8)10/h4-6H,3,10H2,1-2H3
Clave InChI
JJVKJJNCIILLRP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
105 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?