209465
4-Hexylresorcinol
98%
Sinónimos:
Antascarin, Ascarinol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
bp
333-335 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
solubility
water: soluble 2000 part(lit.)
acetone: soluble(lit.)
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
petroleum ether: slightly soluble(lit.)
vegetable oils: soluble(lit.)
SMILES string
CCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
InChI key
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
388.4 °F
flash_point_c
198 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?