194212
2-Isopropenylaniline
≥98%
Sinónimos:
2-(1-Methylethenyl)aniline, 2-(1-Methylethenyl)benzenamine, 2-(Prop-1-en-2-yl)aniline, o -Isopropenylaniline
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.57 (lit.)
bp
95 °C/13 mmHg (lit.)
density
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H11N/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-6H,1,10H2,2H3
InChI key
HEDYZFYQYPWWCC-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
172.4 °F - closed cup
flash_point_c
78 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?