Merck
182273
Sigma-Aldrich
Poly(4-methylstyrene)
average Mw ~72,000 by GPC, powder
Sinónimos:
4-Methylstyrene homopolymer, p -Methylstyrene polymer, Poly(4-vinyltoluene), Poly(p -methylstyrene)
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH(C6H4CH3)]n
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
powder
Quality Level
mol wt
average Mw ~72,000 by GPC
transition temp
Tg 106 °C
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChI key
JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1