159492
DL-β-Phenylalanine
98%
Sinónimos:
β-Aminohydrocinnamic acid, DL-β-Homophenylglycine, DL-3-Amino-3-phenylpropionic acid, ±-3-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
222 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(6-9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
InChI key
UJOYFRCOTPUKAK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?