15488
Boc-Phg-OH
≥99.0% (T)
Sinónimos:
Boc-L-α-phenylglycine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (T)
actividad óptica
[α]20/D +144±2°, c = 1% in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
88-91 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
Clave InChI
HOBFSNNENNQQIU-JTQLQIEISA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?