Merck
15484
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Sinónimos:
Boc-D-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
265.30
Beilstein/REAXYS Number:
4695945
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
optical activity
[α]20/D −25±1°, c = 1% in ethanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1
InChI key
ZYJPUMXJBDHSIF-LLVKDONJSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1