144525
2,3-Dichloroquinoxaline
96%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
96%
form
solid
mp
152-154 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Clc1nc2ccccc2nc1Cl
InChI
1S/C8H4Cl2N2/c9-7-8(10)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H
Inchi Key
SPSSDDOTEZKOOV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?