Merck
139513
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-pyrrolidine ethanol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H15NO
Número de CAS:
Peso molecular:
129.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4713 (lit.)
bp
110-112 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCCC1CCO
InChI
1S/C7H15NO/c1-8-5-2-3-7(8)4-6-9/h7,9H,2-6H2,1H3
InChI key
FYVMBPXFPFAECB-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Methyl-2-pyrrolidine ethanol is an important pharmaceutical intermediate.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
183.2 °F - closed cup
flash_point_c
84 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Hydrogenation of pyrrole derivatives I. Hydrogenations over palladium.
Mathe T and Tungler A.
Applied Catalysis A: General, 143(2), 309-316 (1996)