Merck
M79506
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-pyrrolidinol
95%
Sinónimos:
1-Methyl-3-hydroxypyrrolidine, 1-Methyl-3-pyrrolidinol, 3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, 3-Hydroxy-N-methylpyrrolidine, N-Methyl-3-hydroxypyrrolidine, N-Methyl-3-pyrrolidinol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
101.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
bp
50-52 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCC(O)C1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3
InChI key
FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)