128406
4-Fluorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
228 °C (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
isothiocyanate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H4FNS/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
Clave InChI
NFIUJHJMCQQYDL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?