122459
Ferrocenecarboxaldehyde
98%
Sinónimos:
Cyclopentadienyl(formylcyclopentadienyl)iron
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
solid
reaction suitability
core: iron
reagent type: catalyst
mp
118-120 °C (lit.)
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[H]C(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H5O.C5H5.Fe/c7-5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-5H;1-5H;
InChI key
UQTCQJVPLIVCAX-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?